Learn More
VITLAB™ Flacons de réactifs en polypropylène
Code produit 15261159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15261159 250 ml 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15261159 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 100489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.15€
    58.24€ / 20 pièces
    Économisez 9.91€
    14% de réduction
En stock
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polypropylène
Bouche Étroit
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Flacon