Learn More
BRAND™ Réservoir en PP
Code produit 15942957 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
220 ml/colonne
40 ml/colonne
50 ml/colonne
60 ml/colonne
6 ml/colonne
Canaux:
1
4
6
12
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Canaux unitSize
15942957 60 ml/colonne 4 10 pièces
15922957 220 ml/colonne 1 10 pièces
15932957 6 ml/colonne 12 10 pièces
15952957 40 ml/colonne 6 10 pièces
15962957 50 ml/colonne 1 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15942957 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 701454
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les réservoirs permettent d’utiliser différents volumes et différentes solutions dans le processus automatisé de manipulation des liquides.
  • Fond pyramidal ou plat
  • Exempt de DNase
  • Sans RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml/colonne
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) des puits 60 ml
Autoclavable Autoclavables
Canaux 4
Forme du fond Conique