Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de réservoir en polypropylène
Code produit 12766333 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Colonnes 1, 3, 6 ml en polypropylène Chromabond
Colonnes 15, 45, 70 ml en polypropylène Chromabond
Colonnes en polypropylène 15, 45, 70 ml de CHROMABOND
Quantité:
1/boîte
10/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Quantité Conditionnement
12766333 Colonnes en polypropylène 15, 45, 70 ml de CHROMABOND 10/boîte 1 pièce
10348551 Colonnes 1, 3, 6 ml en polypropylène Chromabond 1/boîte 1 pièce
10621502 Colonnes 15, 45, 70 ml en polypropylène Chromabond 1/boîte 1 pièce
10546701 Colonnes en polypropylène 15, 45, 70 ml de CHROMABOND 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12766333 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730389
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Colonnes en polypropylène 15, 45, 70 ml de CHROMABOND
Type Colonne de réservoir
Quantité 10/boîte