Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds et fond rond en PP
BIOPHARMA
Product Code. 10277122 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Volume total (métrique) du puits:
1000 μl
2000 μl
Unit Size:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Volume total (métrique) du puits Unit Size
10277122 Bleu 1000 μl 20 pièces
10700604 Bleu 2000 μl 20 pièces
10267122 Blanc 1000 μl 20 pièces
10695223 Blanc 2000 μl 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10277122 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 0030501241
En stock
Add to basket
Add to basket
Demande de devis en gros
This item is not returnable. View return policy
Accélérez vos processus manuels et automatisés. Eppendorf™ Les plaques à puits profonds à fond rond en polypropylène combinent une nouvelle conception de puits avec un système de codage couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l'orientation. La géométrie des puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse.
  • Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance chimique
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
  • Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (nettoyage PCR)
  • Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
  • DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
  • Autoclavables
  • Disponibles en option avec un code-barres
  • Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité Directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485
Format Étalon
Contenu et stockage -86°C
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Volume total (métrique) du puits 1000 μl
Type de puits Fond conique (puits en V)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Préparation et stockage d’échantillons, culture de bactéries et de levures, isolement d’ARN et d’ADN à haut débit
Quantité 20/boîte