Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Conteneurs d'échantillons à couvercle à charnière, PP
Code produit 11720379 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7.5mL
Conditionnement:
2500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11720379 7.5mL 2500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11720379 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 6609800
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le couvercle à charnière de ces récipients d'échantillons en polypropylène permet de le fermer facilement d'un seul doigt.
  • Conforme FDA.
  • Autoclavable.
  • Fabriqués en polypropylène (PP), ces récipients sont idéaux pour le stockage de liquides ou de solides et pour l'analyse des métaux.
  • Lorsque les récipients sont correctement fermés, votre échantillon ne se répandra ni ne fuira quelle que soit sa position, réduisant ainsi le risque de contamination.
Spécification
Capacité (métrique) 7.5mL
Diamètre (métrique) externe du col 38mm
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 2500Pack
Certifications/Conformité Conformité FDA
Type de bouchon À charnières