Learn More
ratiolab™ Tubes à échantillons en PP
Code produit 10268363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10268363 12 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10268363 Fournisseur ratiolab™ Code fournisseur 3814010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.00€
    40.12€ / 1000 pièces
    Économisez 3.88€
    8% de réduction
En stock
Utilisez ces tubes pour des applications de laboratoire générales. Les tubes d’échantillonnage en PP ratiolab™ sont en PP transparent.
  • 12 ml
  • Fond rond
Spécification
Capacité (métrique) 12 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Type de produit Tube à échantillons