Learn More
Bohlender™ Pompe d’échantillonnage en PP
Code produit 10525181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
60 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10525181 60 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10525181 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur A 12416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.08€
    206.32€ / 1 pièces
    Économisez 67.76€
    24% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026