Learn More
Masterflex™ Raccords union, pince sanitaire, T
Code produit 11710029 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Taille de la pince : 0,75 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
11710029 Taille de la pince : 0,75 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11710029 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 3180661
Expédition estimée: 20-01-2027
Respect des conditions sanitaires en combinant ou en divisant le débit.
  • Les adaptateurs en T standard Tri-Clamp™ permettent de diviser le flux de liquide en deux ou de le combiner en un seul circuit de flux.
  • Bien que les deux matériaux puissent être autoclavés, le PVDF tolère des températures élevées mieux que le PP et fournit des performances plus uniformes après un autoclavage répété
  • Les pinces et les joints nécessaires pour un système complet sont vendus séparément
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Taille de la pince : 0,75 po
Température min. de fonctionnement (métrique) -9°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Type de produit Raccord sanitaire