Learn More
Buerkle™ Pelle en deux parties pour produits alimentaires
Code produit 10521142 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
10521142 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10521142 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 83002010
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La surface facile à nettoyer, lisse et sans pores du polypropylène rend ces pelles extrêmement adaptées au secteur alimentaire. Les pelles peuvent également être utilisées pour l’ébullition des produits.
  • Pour les produits alimentaires (FDA et (UE) N° 10/2011)
  • Surface facile à nettoyer, lisse et sans pores
  • Les cuillères peuvent également être utilisées pour faire bouillir des produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pelle en deux parties
Matériau Polypropylène
Profondeur (métrique) 315 mm
Comprend Grattoir à poignée fixe, pelle à main, louche de remplissage idéale pour l'échantillonnage, louche en deux parties avec poignée en D, pelle en deux parties avec poignée en T, pelle monobloc pour une contamination réduite
Longueur (métrique) 966 mm
Largeur (métrique) 247 mm