Learn More
Buerkle™ Grattoirs pour l’industrie
Code produit 11961471 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
205 mm
250 mm
Largeur (métrique):
75 mm
110 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
11961471 205 mm 75 mm 1 pièce
10640565 250 mm 110 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11961471 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 83004001
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisez ces pelles pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, chimiques, industrielles, agricoles, d’échantillonnage et vétérinaires. Les racleurs en polypropylène Buerkle™ sont disponibles en plusieurs formes et tailles avec différents additifs pour diverses applications.
  • Antistatique
  • Le polypropylène présente une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures
  • Les pelles sont incassables, faciles à nettoyer et légères
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Grattoir
Type de poignée Fixe
Autoclavable Autoclavable
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Pour l’industrie
Longueur (métrique) 205 mm
Matériau Polypropylène
Modèle Monobloc
Largeur (métrique) 75 mm