Learn More
Cole-Parmer™ Spectra/Mesh Disques et feuilles de sérigraphie
Code produit 11741463 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
149 μm
500 μm
Conditionnement:
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
11741463 149 μm 3 pièces
11741453 500 μm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11741463 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0663050
Expédition estimée: 04-01-2027
Spectra/Mesh Les disques et feuilles de tamisage sont disponibles en quatre matériaux différents afin de garantir la compatibilité chimique et l'adéquation à l'application.
  • Vous avez le choix entre quatre matériaux : polypropylène, nylon, PEEK et en acier inoxydable 304.
  • Le filet en nylon filtre les particules jusqu'à 8 μm.
    • Ces filtres sont idéaux pour les besoins de macrofiltration plus fins et conviennent à toutes les solutions aqueuses.
  • La maille en polypropylène (PP) offre résistance et stabilité, tout en étant résistante à la plupart des acides, des alcalis et des alcools.
    • Ces écrans sont autoclavables.
  • Le PEEK La maille conserve sa forme et présente une résistance chimique supérieure.
    • Ces filtres sont idéaux pour la filtration générale, résistent aux solutions acides et alcalines et présentent une stabilité thermique jusqu'à 250 °C.
  • Les disques ou feuilles tissés en acier inoxydable 304 sont idéaux pour les applications à haute pression différentielle car ils sont durables et présentent une résistance supplémentaire.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
Porosité 149 μm
Quantité 3/boîte
Épaisseur (métrique) 149 μm
Type Feuille d’écran
Dimensions (L x l) 30 x 30 cm
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 11,8 in
Largeur (métrique) 30 cm