Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchon à vis en PP avec trou
Code produit 12725232 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12725232 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12725232 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 702082
En stock
Bouchons en PP avec septum en caoutchouc rouge/FEP pour les analyses courantes et un rapport prix/performance équitable. Pénétration facile et sûre des aiguilles. Compatibles avec les échantillonneurs automatiques Agilent, Knauer et les applications GC/HP
  • Couleur verte
  • Septum en caoutchouc rouge/FEP incolore
  • Pour les applications GC et HPLC
  • Préassemblées
Spécification
Couleur (joint) Caoutchouc rouge/FEP incolore
Description Bouchon à vis en PP avec trou et septa préinstallés
Couleur Vert
Matériau Polypropylène
Septum Caoutchouc rouge/FEP incolore
À utiliser avec (application) GC et HPLC
Plage de températures (métrique) Plage de Résistance de -40°C à 110°C/pureté analytique - moyenne/moyenne, résistance à la pénétration/capacité de rescellage moyenne
À utiliser avec (équipement) Agilent et Knauer échantillonneurs automatiques
Type de produit Bouchon à vis