Description
- Clarté élevée pour l’observation du contenu
- Avec bouchon à vis en PP et robinet d’arrêt en PTFE conique spécial avec dispositif de rétention
- Autoclavable à (121°C)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Bouchon à vis en PP |
| Robinets d’arrêt | PTFE |
| Type de produit | Entonnoir |