Learn More
Feuille en polypropylène, 1,6 mm (0,063 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452177
Click to view available options
Quantité:
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15452177
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045153.HB
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polypropylene sheet
Note relative au nom 1.6mm (0.063 in.) thick
CAS 9003-07-0
Formule moléculaire (C3H6)n
Numéro MDL MFCD00084447
Synonyme oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, cis, 12-2s,3r-3-octyloxiran-2-yl dodecanoic acid, polypropylene, 2-oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, 3beta-octyloxirane-2beta-dodecanoic acid, 12-3-octyl-2-oxiranyl dodecanoic acid #, special for nanometer polypropylene pipe material
Quantité 300 x 300 mm
Clé InChI NSYDMBURIUSUDH-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(-*)C-*
Nom IUPAC 12-[(2S,3R)-3-octyloxiran-2-yl]acide dodécanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 354.58
CID PubChem 76958