Learn More
Brady™ Obturateur en polypropylène pour raccords de fiche
Description
- spécialement développé pour sécuriser tous les types de fiches.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Verrouillage de la prise |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
| Description | Dispositifs de verrouillage pour raccords de fiche : grands |
| Dimensions (P x L x H) | 75.95 x 177.8 x 117.1 mm |
| Dimensions (L x l) | 178,00 x 117,00 mm |
| À utiliser avec (application) | Étiquette de verrouillage |
| Hauteur (impériale) | 4,61 in |
| Hauteur (métrique) | 117 mm |
| Afficher plus |