Learn More
Kartell™ Boîte d’expédition pour lames en polypropylène
Idéale pour le stockage et l’expédition des lames. La boîte d’expédition pour lames en polypropylène Kartell™ est dotée d’un bouchon à filetages profonds, qui permet un joint étanche pour l’expédition.
Marque:  Kartell™ 0092200
Code produit. 10584661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00€
    34.25€ / 10 pièces
    Économisez 62.75€
    64% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Description
  • Idéale pour le stockage et l’expédition de 5 à 10 lames de microscope
  • Produit incassable
  • Chimiquement inerte
  • Le récipient peut contenir jusqu’à 12 ml de flacon d’échantillon
  • Retrait facile
  • Joint étanche pour expédition
  • Fournie avec une petite boucle sur le bouchon pour l’étiquetage
  • Le bouchon doit être scotché pour l’expédition