Learn More
Nickel Electro™ Sphères en polypropylène
Code produit 11469489 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains-marie à eau Clifton
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11469489 Bains-marie à eau Clifton 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11469489 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur BP0368
Expédition estimée: 30-11-2026
Sphères rondes en polypropylène destinées à former une couche protectrice à la surface de l'eau.
  • Sphères rondes en polypropylène pour bains ChilloBath
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains-marie à eau Clifton
Type Microbille
Matériau Polypropylène
Forme Rond
Diamètre (impériale) 0,8 in
Diamètre (métrique) 20 mm
Tension 0/1 V