Learn More
Fisherbrand™ Sphères en PP pour bain
Code produit 17591876 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
300 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17591876 Polypropylène 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17591876
Expédition estimée: 10-12-2026
Alternative utile au couvercle, ces sphères minimisent l’évaporation et la perte de chaleur tout en permettant un accès facile aux récipients dans le bain.
  • Particulièrement utile pour les grands récipients
  • Le couvercle ou la couche de sphères en PP doit être utilisé à des températures de fonctionnement comprises entre 60°C et 100°C, et en dessous de la température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Couverture
Matériau Polypropylène
Quantité 300 sphères
Poids (métrique) 0,75 kg