Learn More
Plaque de repérage en polypropylène Azlon™
Code produit 11397864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
12
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Conditionnement
11397864 12 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11397864 Fournisseur Azlon Code fournisseur TWR000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.15€
    50.97€ / 10 pièces
    Économisez 13.18€
    20% de réduction
Expédition estimée: 03-02-2027
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en polypropylène de haute qualité, incassable dans des conditions d’utilisation normales. Le sol en polypropylène Azlon™ est constitué de 12 cavités d’une capacité de 1 ml et d’une profondeur de puits de 4 mm. Alternative économique à la céramique.
Fabriqué en polypropylène de haute qualité, incassable dans des conditions d’utilisation normales. La plaque de repérage en polypropylène Azlon™ se compose de 12 cavités de 1 ml de capacité et de 4 mm de profondeur. Alternative économique à la céramique.
  • Plaque de repérage de haute qualité, incassable dans des conditions d’utilisation normales
  • 12 cavités d’une capacité d’environ 1 ml
  • Alternative économique à la céramique
  • Profondeur de puit de 4 mm
Spécification
Type de produit Plaque de repérage
Autoclavable Autoclavables
Profondeur (métrique) 4 mm, (puits)
Hauteur (métrique) 115mm
Longueur (métrique) 95 mm
Nbre de puits 12
Quantité 10/boîte
Couleur Blanc
Matériau PP