Description
Cet outil de coupe est en PP, bleu, avec une lame en acier inoxydable.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Coupe-tubes à disque |
| À utiliser avec (équipement) | Capillaires HPLC |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Bleu |
| Description | Coupe de la tubulure propre avec lame de rechange incluse |
| À utiliser avec (application) | Raccords PFA et PP |
| Comprend | Lame de rechange |
| Nb par paquet | 1 de chaque |