Learn More
Buerkle™ Bol stérilisable en polypropylène
Code produit 10112771 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,9 L
1,7 L
3 L
4 l
7 l
13 L
Unit Size:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) unitSize
10112771 13 L 1 pièce
15495554 0,9 L 1 pièce
15445564 1,7 L 1 pièce
11951661 4 l 1 pièce
10132721 3 L 1 pièce
10050961 7 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10112771 Supplier Buerkle™ Supplier No. 47020013
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le bol stérilisable en polypropylène particulièrement stable avec un bord de maintien large peut être empilé, les substances qui se solidifient dans le bol peuvent être facilement enlevées.
  • Empilable
  • Les substances solidifiées sont facilement éliminées
  • Polypropylène, blanc
  • Autoclavable jusqu’à +121°C pendant 20 minutes
  • Adaptés aux denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 13 L
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 180 mm
Diamètre (métrique) 400 mm