Learn More
Buerkle™ Bol stérilisable en polypropylène
Code produit 15445564 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme du fond:
Plat
Round
Capacité (métrique):
0,9 L
1,7 L
3 L
4 l
7 l
13 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme du fond Capacité (métrique) Conditionnement
15445564 Plat 1,7 L 1 pièce
15495554 Plat 0,9 L 1 pièce
10112771 Round 13 L 1 pièce
11951661 Round 4 l 1 pièce
10132721 Round 3 L 1 pièce
10050961 Round 7 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15445564 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 47020017
En stock
Le bol stérilisable en polypropylène particulièrement stable avec un bord de maintien large peut être empilé, les substances qui se solidifient dans le bol peuvent être facilement enlevées.
  • Empilable
  • Les substances solidifiées sont facilement éliminées
  • Polypropylène, blanc
  • Autoclavable jusqu’à +121°C pendant 20 minutes
  • Adaptés aux denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 1,7 L
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Forme Rond
Stérilité Non-sterile
Type Cuve
Hauteur (métrique) 80 mm
Diamètre (métrique) 200 mm