Description
- Empilable
- Les substances solidifiées sont facilement éliminées
- Polypropylène, blanc
- Autoclavable jusqu’à +121°C pendant 20 minutes
- Adaptés aux denrées alimentaires
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 0,9 L |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Cuve |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Diamètre (métrique) | 160 mm |