Learn More
Kartell™ Spatules d’agitation en PP
Code produit 11308623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
39 mm x 15 mm (L x H)
65 mm x 78 mm (L x H)
Largeur : 57 mm
Largeur : 98,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11308623 39 mm x 15 mm (L x H) 1 pièce
11368623 65 mm x 78 mm (L x H) 1 pièce
10566961 Largeur : 57 mm 5 pièces
10294471 Largeur : 98,5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11308623 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0042800
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En polypropylène et en acier pour une résistance, une durabilité et une résistance chimique accrues. Les pales d’agitation en polypropylène Kartell™ offrent une grande variété de pales pour s’adapter à toutes les applications d’agitation.
  • La tige en acier recouverte de polypropylène assure une connexion solide à l’agitateur
  • Tiges en acier : 8 dia. X 350 mml s’adapte à l’agitateur vertical standard
  • Les lames en polypropylène sont fixées de manière permanente aux tiges pour plus de stabilité
    • Hélice fixe pour agitation au vortex
    • Forme de U pour une agitation plus lente mais plus vigoureuse
    • Deux tailles de turbines permettent d’insérer les lames dans une petite ouverture avant de les étendre entièrement pour l’agitation
Spécification
Description Deux lames fixes pour l’agitation par vortex
Hauteur (métrique) 15 mm
Dimensions 39 mm x 15 mm (L x H)
Type Spatule d’agitation
Largeur (métrique) 39 mm