Learn More
Multiroir™ Bloc modulaire de stockage en PP
Code produit 11794581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7,2 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
11794581 7,2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11794581 Fournisseur Multiroir™ Code fournisseur 12109
Expédition estimée: 27-11-2026
Placez le bloc de stockage modulaire en polystyrène Multiroir™ polyvalent sur une paillasse, fixez-le au mur ou suspendez-le sous une étagère. Sa capacité totale, composée de tiroirs de différentes tailles, est de 7,2 litres.
ulliA placer sur la paillasse, vissé sur le mur ou suspendu sous une étagère/liliTiroir en polystyrène et parois blanches ABS/liliLivré avec tiroirs transparents/li/ul
Spécification
Capacité (métrique) 7,2 L
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
Nbre de positions 1/boîte
Type de produit Bloc
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 263 x 22 x 182 mm
Longueur (métrique) 263 mm
Hauteur (métrique) intérieure 182 mm