Description
- Fabriqués en polypropylène translucide
- Rainurés pour s’adapter à de nombreux diamètres de tubulure
- Forme droite
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur totale (métrique) | 47 mm |
| À utiliser avec | Tubulure de 3 à 5 mm de dia. int. |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Forme | Structuré |
| Couleur | Translucide |
| Type de produit | Connecteur de tubulure droit |