Learn More
BD Seringue de 50 ml Luer-Lok™ Plastipak™, ambrée
Code produit 12339159
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Conditionnement:
60 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
12339159 50 ml 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12339159 Fournisseur BD Code fournisseur 300869
Conçu pour une utilisation à court terme dans les pompes à seringue (dispositifs IIa actifs) pour l’administration de produits pharmaceutiques. La seringue de 50 ml Luer-Lok™ Plastipak™, ambrée, est stérile, à usage unique, en trois parties avec une pointe concentrique. Conditionnés individuellement dans des blisters et du papier de qualité médicale.
  • Étanche, même sous haute pression, avec dispositif de verrouillage
  • Mouvement graduel et contrôlé du piston
  • Précision et sécurité, avec corps opaque pour la protection des médicaments photo-sensibles
  • L’embase d’aiguille Luer-Lok™ peut être verrouillée en toute sécurité sur la seringue
  • Sans latex, DEHP et PVC
  • Particulièrement adapté aux équipements de perfusion automatique, tels que les seringues-pilotes, les pompes, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Matériau Polypropylène, Polypropylène (moyeu)
Couleur Opaque/ambré
Diamètre (métrique) externe 29,4 mm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 133 mm
Type de produit Seringue
Jetable Usage unique
Graduations 1 ml
Quantité 60 Paquets
Conditionnement Conditionnement dans des blisters
Volume (métrique) 50 ml
À utiliser avec (équipement) Équipement de perfusion automatique
Type de connexion Raccord Luer-Lock concentrique
Graduated Oui