Learn More
Kartell™ Tubes à essai en PP
Code produit 12004598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12004598 15 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12004598 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 8830304
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournis avec un bouchon à vis équipé conçu pour éviter toute contamination résultant de gouttes de liquide sur la surface interne. Les tubes à essai en PP Kartell™ répondent aux besoins des tubes à essai et conviennent à la centrifugation.
  • Bouchon à vis à fermeture rapide en PE pour confinement étanche
  • Bouchons à vis disponibles dans une variété de couleurs pour la classification
  • Dimensions : 16 x 100 mm (dia. x H)
  • Marquage CE
  • Homologué IVD
Spécification
Certifications/Conformité CE–IVD
Description 4,000 ×g
Capacité (métrique) 15 ml
Diamètre (métrique) 16 mm