Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Adaptateur à joint pour thermomètre en PP
Code produit 10062554
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Pour joints de réduction 14/20
Pour joints de réduction 24/40
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
10062554 Pour joints de réduction 24/40 1 pièce
10053274 Pour joints de réduction 14/20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10062554 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur F203091716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    102.57€ / 1 pièces
    Économisez 24.43€
    19% de réduction
Expédition estimée: 14-01-2027
Les adaptateurs à joint sont dotés d’un corps en PTFE Teflon™ et d’un joint torique Viton™ pour un travail sous vide étanche à l’air
  • L’adaptateur est doté d’un bouchon à vis en PP fileté sur le dessus avec un joint torique à l’intérieur pour un réglage de la profondeur de 6 à 7 mm pour les thermomètres à tige droite, les tubulures en verre et autres articles
  • Faire tourner l’écrou d’extraction pour retirer l’adaptateur du flacon
  • Non autoclavable
Spécification
Profondeur (métrique) 6 à 7 mm
À utiliser avec (application) Pour joints de réduction 24/40
Comprend Bouchon à vis avec joint torique à l’intérieur
Matériau PP (polypropylène), PTFE
Type de produit Adaptateur à joint pour thermomètre
À utiliser avec (équipement) Thermomètres à tige droite, tube en verre