Description
- Adaptateur fileté, polypropylène (PP), filetage extérieur GL 45, pour flacon fileté S 40
- Adaptateurs filetés pour distributeurs adaptables sur flacons BRAND™, polypropylène, 45/40 mm
- À utiliser avec les flacons filetés, les diluteurs et distributeurs adaptables sur flacons 40 S, Dispensette, Seripettor, Titrette et QuikSip
- Les adaptateurs en polypropylène (PP) et en tétrafluoroéthylène (ETFE) sont destinés à un utilisage général
- Idéaux pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette
- Ces adaptateurs en polypropylène et en fluoropolymère (PTFE et ETFE) sont à utiliser avec les distributeurs et les burettes adaptables sur flacons BRAND™
- Ces adaptateurs filetés permettent d’optimiser la compatibilité des distributeurs adaptables sur flacons avec la plupart des flacons de réactifs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur fileté |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Pour filetage de flacon S 54 |
| Diamètre du filetage | Filetage externe GL 45 |