Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Broyeur de tissus en PP
Code produit 10313385
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
21 cm
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10313385 21 cm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10313385 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur F199210001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le broyeur de tissus en PP homogénéise efficacement les tissus et les cellules dans les microtubes à centrifuger, les tubes à centrifuger et les tubes de broyage.
  • La pointe du cône s'effile à partir de 8,2 mm (0,33 in). jusqu'à 2,9 mm (0,12 in) d'une longueur de 19,8 mm (0,78 in) et possède une extrémité arrondie
  • Diamètre de l'arbre : 4,7 mm (³⁄ 16 in)
  • Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
Spécification
Description de l’article Broyeur de tissus en PP
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Microtubes à centrifuger, tubes à centrifuger et tubes de broyage
Longueur (métrique) 21 cm