Learn More
Buerkle™ Rallonge de tube avec filetage extérieur
Code produit 10055180 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/2 in
3/4 in.
Largeur (métrique):
12,5 mm
18 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Largeur (métrique) unitSize
10055180 1/2 in 12,5 mm 1 pièce
10540784 3/4 in. 18 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10055180 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 85200012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP.
  • 152 mm de longueur
  • Deux tailles de fil différentes disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
Longueur totale (métrique) 152 mm
Diamètre du filetage 1/2 in
Largeur (métrique) 12,5 mm
Type de produit Filetage extérieur de la rallonge de tube