Learn More
Ark Plas Products™ Tubulure en polypropylène
Code produit 11703904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11703904 1,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11703904 Fournisseur Ark Plas Products™ Code fournisseur TFX85TP0
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Conçue pour des applications intérieures/extérieures nécessitant une tubulure plus rigide. Ark Plas Products™ La tubulure en polypropylène est extrudée à l’aide d’un équipement avancé de surveillance des procédés en ligne afin d’assurer une qualité optimale.
La tubulure Ark Plas est disponible dans une large gamme de caractéristiques chimiques et physiques afin de s’adapter à la plupart des applications, de manière fiable et économique.
  • La tubulure standard est expédiée en vrac sur des bobines en carton
  • Fabriquée dans presque tous les incréments de 1/16 à 3/8 po D.I.
  • La tubulure de dimension métrique est également disponible de 2,5 à 6,5 mm D.I.
  • Disponible en couleur naturelle, en noir opaque, en bleu, en rouge, en vert, en jaune, en blanc, en bleu transparent, en rouge transparent, en vert transparent et en jaune transparent
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Longueur totale (métrique) 30 m
Épaisseur (métrique) 1,65 mm
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Naturel
Dureté 80 (Shore A)