Learn More
Cytiva Raccord de tubulure en PP
Code produit 12482310 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
12482310 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12482310 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 19004701
Expédition estimée: 07-01-2027
Spécification
Type Connecteur de tubulure
Température (métrique) Max 60°C
À utiliser avec (application) Pour tubulure de dia. ext. 1,8 mm
Quantité d’emballage 1/boîte
Matériau Polypropylène
Pression 45°psi