Learn More
Kartell™ Connecteurs de tubulure droits coniques inégaux Plastilab™
BIOPHARMA
Code produit 11914289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du port:
1,6/7,5 mm
Taille d’alésage : de 1,6 à 4,6mm
Taille d’alésage : de 1,6 à 7,5mm
Taille d’alésage : de 4,6 à 7,5mm
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du port Conditionnement
11914289 Taille d’alésage : de 1,6 à 4,6mm 10 pièces
11924289 Taille d’alésage : de 1,6 à 7,5mm 10 pièces
11934289 Taille d’alésage : de 4,6 à 7,5mm 10 pièces
12513317 1,6/7,5 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11914289 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 7087700
Quantité Prix
1 75.35€ / 10 pièces
10 67.80€ / 10 pièces
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Edge
Ajouter au panier
Conçus avec différents diamètres d’entrée et de sortie.
  • À utiliser avec une tubulure flexible
  • Autoclavables
Spécification
Diamètre (métrique) 4/8 mm à 10/12 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
Diamètre (impériale) externe 0,15 à 0,31 in, 0,39 à 0,47 in
Diamètre (métrique) externe 4 à 8 mm, 10 à 12 mm
À utiliser avec Pour tube flexible
Quantité d’emballage 10/boîte
Taille du port Taille d’alésage : de 1,6 à 4,6mm
Forme Structuré
Flexibilité Flexible
Type de produit Connecteur de tubulure conique droit inégal