Learn More
Kartell™ Connecteurs de tubulure droits coniques inégaux Plastilab™
BIOPHARMA
Code produit 11924289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du port:
1,6/7,5 mm
Taille d’alésage : de 1,6 à 4,6mm
Taille d’alésage : de 1,6 à 7,5mm
Taille d’alésage : de 4,6 à 7,5mm
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du port Conditionnement
11924289 Taille d’alésage : de 1,6 à 7,5mm 10 pièces
11914289 Taille d’alésage : de 1,6 à 4,6mm 10 pièces
11934289 Taille d’alésage : de 4,6 à 7,5mm 10 pièces
12513317 1,6/7,5 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11924289 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 7087800
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçus avec différents diamètres d’entrée et de sortie.
  • À utiliser avec une tubulure flexible
  • Autoclavables
Specifications
Diamètre (métrique) 4/8 mm à 12/16 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Pour tube flexible
Quantité d’emballage 10/boîte
Taille du port Taille d’alésage : de 1,6 à 7,5mm
Forme Structuré
Type de produit Connecteur de tubulure conique droit inégal