Learn More
Kartell™ Racks universels pour tubes à essai en PP Plastilab™
Description
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
- Autoclavable à 121°C
- Grande contenance
- Peuvent être utilisés à sec ou humides dans les bains-marie
- Ne se décomposent pas, ne rouillent pas ou ne se déforment pas
- Grille de référence alphanumérique sur le niveau supérieur pour faciliter l’identification
- Code couleur pour les applications en bains
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Capacité | Tubes (13 mm) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 90 |
| Empilables | Oui, si vide |
| À utiliser avec (application) | Il peut être utilisé à l’état sec, humide ou en bain-marie |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions | 90 |
| Profondeur (métrique) | 246 mm |
| Afficher plus |