Learn More
Eppendorf™ Microplaque à 384 puits avec fond en V en PP
GREENER_CHOICE
Code produit 10208703 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Clear Bottom
Blanc, Fond transparent
Blanches, à fond noir, Black Bottom
Gris, fond blanc, White Bottom
Certifiés:
Pour usage en PCR
Stérile
Quantité:
240/boîte
80/boîte
Conditionnement:
240 pièces
80 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Certifiés Quantité unitSize
10208703 Blanc, Fond transparent Stérile 80/boîte 80 pièces
10678404 Blanc, Clear Bottom Pour usage en PCR 240/boîte 240 pièces
10668404 Blanc, Fond transparent Pour usage en PCR 80/boîte 80 pièces
10465075 Blanches, à fond noir, Black Bottom Pour usage en PCR 240/boîte -
10136573 Gris, fond blanc, White Bottom Pour usage en PCR 240/boîte 240 pièces
10349923 Gris, fond blanc, White Bottom Pour usage en PCR 80/boîte 80 pièces
10218703 Blanc, Clear Bottom Stérile 240/boîte 240 pièces
10278743 Blanches, à fond noir, Black Bottom Pour usage en PCR 80/boîte 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10208703 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030622308
Il en reste null
Spécification
Certifiés Stérile
Format Étalon
Array 16 x 24
Autoclavable Autoclavables
Couleur Blanc, Fond transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 384
Stérilité Stérile
Type de puits Fond conique (puits en V)
Quantité 80/boîte