Learn More
Eppendorf™ Microplaque Protein LoBind à 384 puits à fond en V en PP
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
- Eppendorf LoBind Le matériau assure une excellente récupération des échantillons pour de meilleurs résultats d'analyse.
- Sans revêtement de surface (p. ex. silicone) pour minimiser les risques d’interférence de l’échantillon
- Degré de pureté PCR certifié par lot : exempt d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR
- Disponibles en formats de tubes, de microplaques et de plaques Deepwell pour une mise à l’échelle facile
- Contraste élevé Unique OptiTrack™ matrice: Identification des échantillons jusqu'à 30 % plus rapide et réduction des erreurs de pipetage
- Conception™ du puits RecoverMax : Géométrie de puits optimisée pour un volume résiduel/mort minimal et d'excellentes propriétés de mélange
- Les rebords surélevés et la surface lisse assurent une étanchéité fiable des plaques.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifiés | SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 |
| Format | Étalon |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Plaques DeepWell à 384 puits Protein LoBind |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume total (métrique) du puits | 200 μl |
| Type de puits | Fond conique (puits en V) |
| Afficher plus |