Learn More
Welch™ Régulateur de vide en polypropylène
Code produit 11896423 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Type MP / MPC 301, 601, 901, 1201
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11896423 Type MP / MPC 301, 601, 901, 1201 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11896423 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 700458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.59€
    281.70€ / 1 pièces
    Économisez 614.89€
    68% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Spécification
Profondeur (métrique) 92 mm
À utiliser avec (équipement) Type MP / MPC 301, 601, 901, 1201
Hauteur (métrique) 110 mm
Matériau PP
Poids (métrique) 138 g
Largeur (métrique) 86 mm
Type d’affichage Numérique
Gamme de pression 1000 à 1 mbar
Type de produit Régulateur de vide