Learn More
Cole-Parmer™ Film de fenêtre en polypropylène XRF
Code produit 15370562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
2,5 po Cercles de film pour fenêtres
Rouleau de film pour vitres de 0,2 mil
Conditionnement:
1 rouleau
500 feuilles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15370562 Rouleau de film pour vitres de 0,2 mil 1 rouleau
15310572 2,5 po Cercles de film pour fenêtres 500 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15370562 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3520SSP
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Film mince pour fenêtre destiné aux coupelles d'échantillons liquides XRF.
  • Résistant à la chaleur jusqu'à 100 °C (212 °F).°F).
  • Assez résistant aux produits chimiques.
  • Compatible avec X-Cell™ gobelets d'échantillon.
  • Disponible en 0,2 mil (5 μm) épaisseur.
  • La boîte possède un bord dentelé permettant de déchirer le film pour vitres mince à la longueur souhaitée.
  • Cole-Parmer™ Le film de fenêtre XRF sert de fenêtre d'échantillon sur notre X-Cell coupelles d'échantillonnage, permettant une transmission uniforme des rayons X tout en contenant efficacement l'échantillon liquide.
  • Le film en polypropylène résiste à la chaleur jusqu'à 100 °C.°C (212 °F).
  • Il est relativement résistant aux acides, aux bases et à de nombreux produits chimiques organiques, mais peut être attaqué par les hydrocarbures aromatiques et halogénés.
  • Il peut contenir des traces (ppm) de Ca, Zr, P, Fe, Zn, Cu, Ti et Al.
Informations sur la commande
Disponibles dans une variété de matériaux, chaque résistant à une gamme de produits chimiques. Toutes les tailles sont compatibles avec les cupules d’échantillons X-Cell.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètres XRF
Type Film pour fenêtres
Description Rouleau de film pour vitres de 0,2 mil
Dimensions (L x l) 300 pi x 2,87 po
À utiliser avec (application) Fenêtre d'échantillon de couverture
Comprend Rouleau de film pour vitres de 0,2 mil
Longueur (impériale) 300 pieds
Longueur (métrique) 91,4 m
Matériau PP
Largeur (impériale) 2,87 po
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (métrique) Jusqu'à 100 °C
Épaisseur 0,2 mil
Largeur (métrique) 7,28 cm