Learn More
Kartell™ Connecteurs non coniques en Y en PP Plastilab™
Code produit 12020592
Change view
Click to view available options
Taille du port:
Alésage de 7,3mm
Alésage de 9,7mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du port unitSize
12020592 Alésage de 7,3mm 10 pièces
11964359 Alésage de 9,7mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12020592 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 7046800
Edge
Pour une utilisation avec tout système de tuyaux et toute ligne de vide.
  • Pour une utilisation avec des systèmes de tuyaux et conduites de vide
Spécification
Certifications/Conformité CE / IVDD
Diamètre (métrique) 12 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Pour tout système de tuyaux et ligne de vide
Quantité d’emballage 10/boîte
Taille du port Alésage de 7,3mm
Forme Y
Couleur Naturel
Type de produit Connecteur de tubulure non conique en Y