Learn More
Polyquaternium 1, TRC
Code produit 30005210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005210 5 g 5g
30011574 500 mg 500mg
30006851 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005210 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6881005G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75345-27-6
Formule moléculaire (C6H12ClN)n.C16H36Cl2N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 556.99
Synonyme α-[4-[Tris(2-hydroxyethyl)ammonio]-2-buten-1-yl]-ω-[tris(2-hydroxyethyl)ammonio]poly[(dimethyliminio)-2-butene-1,4-diyl Chloride] Chloride, Onamer M, Onyxsperse 12S, Polidronium Chloride, Polyquad, Polyquat 1;
Nom IUPAC diméthyl-bis[(E)-4-[tris(2-hydroxyétyl)azaniumyl]but-2-ényl]azanium ; Trichlorure
SMILES C[N+](C/C=C/C[N+](CCO)(CCO)CCO)(C/C=C/C[N+](CCO)(CCO)CCO)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyquaternium 1
Quantité 5 g
Formule InChI InChi=1S/C22H48N3O6.3ClH/c1-23(2,7-3-5-9-24(11-17-26,12-18-27)13-19-28)8-4-6-10-25(14-20-29,15-21-30)16-22-31;;;/h3-6,26-31H,7-22H2,1-2H3;3*1H/q+3;;;/p-3/b5-3+,6-4+;;;
Poids de la formule 555.2609