Learn More
Epredia™ Lames adhésives Polysine
Code produit 10219280 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
75 x 25 mm
Conditionnement:
72 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10219280 75 x 25 mm 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10219280 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur J2800AMNZ
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lames d’adhérence Epredia™ Polysine sont électrostatiques et biochimiquement adhésives. La préparation adhère d’abord par attraction électrostatique puis est fixée par liaison biochimique. Les lames Polysine conviennent aux coupes de tissus d’origine humaine inclus en paraffine et fixés au formol, à l’alcool ou au Bouin. Pour des coupes de 2 à 5 micromètres d’épaisseur.
  • Plus de temps perdu lors des procédures de revêtement de lame
  • Plus d’argent gaspillé pour des adhésifs coûteux
  • Revêtement fiable et uniforme
  • Perte d’échantillon minimale
  • Action adhésive fiable et sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Tranches de tissu de 2 à 5 μm d’épaisseur
Dimensions (L x l) 75 x 25 mm