Learn More
Polysorbate 20, acide laurique à ∽55 %, MP Biomedicals™
Code produit 11443601 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 L
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443601 0.5 L 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11443601 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210316890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.95€
    71.40€ / 500mL
    Économisez 3.55€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 20
Couleur Jaune
CAS 9005-64-5
Forme physique Liquide huileux
Quantité 0.5 L
Plage de pourcentage du dosage ∽55%
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Numéro MDL MFCD00165986
Synonyme Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC Dodécanoate de 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
CID PubChem 443314
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Polysorbate 20
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 20