Learn More
Polysorbate 20, réactif d’électrophorèse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437579 500 mL 500mL
15427579 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66278.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 9005-64-5 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | 522.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-64-5
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD00165986
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Tween™ 20
CID PubChem 443314
Nom IUPAC Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 20
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom Electrophoresis Reagent
Forme physique Liquide
Point d’ébullition >100°C
Densité 1.105 g/mL
Quantité 500 mL
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.47