Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polysorbate 20 |
| Couleur | Jaune |
| Forme physique | Liquide huileux |
| Densité | 1.095 g/mL |
| Quantité | 4 L |
| Nom IUPAC | Dodécanoate de 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyle |