Learn More
Polysorbate 20, MP Biomedicals™
Code produit 11470645 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470645 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11470645 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210316891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    106.05€ / 1L
    Économisez 5.95€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Dérivé de l’ester de sorbitane. Polysorbate 20 MP Biomedicals est un surfactant anionique hydrosoluble / hydrodispersable. Il est généralement utilisé pour la préparation d’émulsions stables d’huile et d’eau, en particulier dans les applications pharmaceu
Utilisé comme émulsifiants dans l’huile et dans l’eau dans les produits pharmaceutiques, les produits cosmétiques, les produits de nettoyage, etc. Il est utilisé dans la préextraction des membranes pour éliminer les protéines périphériques. Il est util
Spécification
CAS 9005-64-5
Forme physique Liquide
Point d’ébullition >100 °C (littérature)
Densité 1,095g/mL (litt.)
Concentration Concentration de travail : Comme agent bloqueant sur la nitrocellulose à une concentration typique de 0,05 %. Utilisé à une concentration de 2 % pour l’extraction de protéines liées à la membrane.
pH 5 à 7 (solution aqueuse à 1 %) (littérature)
Quantité 1 L
Indice de réfraction n20/D 1.468 (litt.)
Gravité spécifique 1.08-1.13
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viscosité 400 cps à 25 °C (lit.)
Numéro MDL MFCD00165986
Synonyme Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate, Glycosperse L-20X, Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, TWEEN™, 20, PEG(20)sorbitan monolaurate
Informations sur la solubilité Soluble/miscible dans l’eau (1g/20 mL) pour obtenir une solution jaune claire ; miscible avec de l’alcool, du dioxane et de l’acétate d’éthyle ; pratiquement insoluble dans la paraffine liquide et les huiles fixes (comme l’huile minérale).
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
CID PubChem 443314
Poids de la formule 1228
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.06mM