Learn More
Polysorbate 20, MP Biomedicals™
Code produit 11421981 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11421981 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11421981 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02194724.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 500mL
    Économisez 3.75€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Le polysorbate 20 est généralement utilisé comme agent émulsifiant pour la préparation d’émulsions huile/eau stables.
Tweens™ sont une série de surfactants non ioniques dérivés d’esters de sorbitane.
  • Ils sont solubles ou dispersibles dans l’eau mais diffèrent largement en matière de solubilités organiques et dans l’huile.
  • Utilisés comme émulsifiants dans l’huile dans l’eau dans les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les produits de nettoyage, etc.
  • Le polysorbate 20 est un surfactant non ionique dérivé de l’ester de sorbitane.
Spécification
CAS 9005-64-5
Densité 1.095g/mL
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide visqueux transparent, jaune à ambré
Indice de réfraction n20/D 1.468(litt.)
Gravité spécifique 1,08 – 1,13
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Numéro MDL MFCD00165986
Viscosité 400 cps
Synonyme tween 20, polysorbate 20, polyoxyethylene sorbitan monolaurate, polyoxyethylene 20 sorbitan monolaurate, polysorbate inn, 2-2-3,4-bis 2-hydroxyethoxy oxolan-2-yl-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethyl dodecanoate, alkest tw 20, polysorbate 20 nf, polysorbate 40 nf
Informations sur la solubilité Soluble/miscible dans l’eau pour obtenir une solution claire et jaune ; miscible avec de l’alcool, du dioxane et de l’acétate d’éthyle.
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
CID PubChem 443314
Poids de la formule environ 1 228g/mol
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentration micellaire critique (CMC) 0,06 mM