Learn More
Polysorbate 20, MP Biomedicals
Code produit 11433601 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433601 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11433601 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210316880
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 20
CAS 9005-64-5
Densité 1.095g/mL
Quantité 100 mL
Plage de pourcentage du dosage 55%
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Numéro MDL MFCD00165986
Synonyme Polysorbate 20, Glycosperse L-20X, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC Dodécanoate de 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
CID PubChem 443314